Przejdź do
W1020
W146 hydrate
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
ML056, R-3-amino-4-(3-hexylphenylamino)-4-oxobutylphosphonic acid hydrate, [(3R)-3-amino-4-[(3-hexylphenyl)amino]-4-oxobutyl]-phosphonic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1020,00 zł
867,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4000,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H27N2O4P · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
342.37 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
867,00 zł
Cena katalogowa1020,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
off-white
solubility
methanol: soluble (with 0.1% TFA)
originator
Novartis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.CCCCCCc1cccc(NC(=O)[C@H](N)CCP(O)(O)=O)c1
InChI
1S/C16H27N2O4P.H2O/c1-2-3-4-5-7-13-8-6-9-14(12-13)18-16(19)15(17)10-11-23(20,21)22;/h6,8-9,12,15H,2-5,7,10-11,17H2,1H3,(H,18,19)(H2,20,21,22);1H2/t15-;/m1./s1
InChI key
DQKSZHVSROOTFY-XFULWGLBSA-N
General description
W146 hydrate functions as an orthosteric antagonist. It is associated with blood lymphopenia and lung edema in mice.
Application
W146 hydrate has been used to assess vascular permeability in mice.
Biochem/physiol Actions
Potent S1P(1) competitive antagonist; Ki = 10-77 nM.
Features and Benefits
This compound is featured on the Lysophospholipid Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Novartis. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S3445SML0063SML0178
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
methanol: soluble (with 0.1% TFA)
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL, H2O: ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: ≥14 mg/mL
solubility
H2O: ≥5 mg/mL
originator
Novartis
originator
-
originator
-
originator
AstraZeneca
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)