Merck
G9503
Gly-Gly-Leu
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H19N3O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
245.28
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)CC(NC(=O)CNC(=O)CN)C(O)=O
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)