Kluczowe dokumenty
G9502
Guanylyl(3′→5′)uridine ammonium salt
Synonim(y):
GpU
About This Item
Formularz
solid
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
N.NC1=NC(=O)c2ncn(C3OC(CO)C(OP(O)(=O)OCC4OC(C(O)C4O)N5C=CC(=O)NC5=O)C3O)c2N1
InChI
1S/C19H24N7O13P.H3N/c20-18-23-14-9(15(32)24-18)21-5-26(14)17-12(31)13(6(3-27)37-17)39-40(34,35)36-4-7-10(29)11(30)16(38-7)25-2-1-8(28)22-19(25)33;/h1-2,5-7,10-13,16-17,27,29-31H,3-4H2,(H,34,35)(H,22,28,33)(H3,20,23,24,32);1H3
Klucz InChI
BBBUJXLTQPKTLN-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)