Merck
G9294
Sigma-Aldrich
Anti-GABAA Receptor (α5 subunit), Cytosolic Loop antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-γ-Aminobutyric Acid Type A Receptor (α5 subunit)
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
zastosowanie
sufficient for 10 blots
masa cząsteczkowa
antigen apparent mol wt 55 kDa
reaktywność gatunkowa
rat
metody
immunoprecipitation (IP): 20 μg using 150 μL dodecylsulfate extracts of rat forebrains
western blot: 1:1,000 using rat forebrain
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
Immunogen
białko fuzyjne MBP z sekwencją aminokwasową reprezentującą pętlę cytozolową szczurzegoreceptora GABAA (podjednostka α5)
Opis wartości docelowych
Receptor GABAA (podjednostka α5), pętla cytozolowa jest receptorem jonotropowym, który tworzy kanał chlorkowy bramkowany GABA i składa się z kilku heterogenicznych podjednostek z błonowymi miejscami rozpoznawania benzodiazepin.
Postać fizyczna
Roztwór w 10 mM HEPES, pH 7,5, 150 mM NaCl, 100 ug/ml BSA i 50% glicerolu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)