Kluczowe dokumenty
G8660
Sigma-Aldrich
Gastrointestinal Tumor Antigen from human fluids
≥50,000 units/mL, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Cancer-associated, Ca 19-9
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
pochodzenie biologiczne
human fluids
Postać
buffered aqueous solution
stężenie
≥50,000 units/mL
temp. przechowywania
−20°C
Jakość
Highly purified
Definicja jednostki
One unit is an arbitrary amount related to a reference antigen preparation using CIS-RIA method.
Postać fizyczna
Solution in 0.15 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 0.1% sodium azide