Kluczowe dokumenty
G8523
Monoclonal Anti-Growth Hormone antibody produced in mouse
clone GH-C2, ascites fluid
Synonim(y):
Anti-hGH
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
klon
GH-C2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200
radioimmunoassay: 1:1,200
izotyp
IgG1
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Specyficzność
The antibody reacts specifically against both natural and recombinant hGH in RIA and ELISA. It shows no cross-reactivity to LH, TSH, glucagon, HCG, HPL, insulin, and prolactin.
Immunogen
recombinant hGH
Postać fizyczna
Supplied as diluted ascites fluid containing 1% bovine serum albumin and 15 mM sodium azide.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?