Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Nazwa produktu
Granulocyte Colony-Stimulating Factor from mouse, G-CSF, recombinant, expressed in E. coli, suitable for cell culture
biological source
mouse
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
assay
>97% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
potency
10-60 pg/mL ED50
quality
endotoxin tested
mol wt
19 kDa (179 amino acids including N-terminal methionine)
packaging
pkg of 5 and 25 μg
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤0.01 EU/μg
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... Csf3(12985), Csf3r(12986)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Analysis Note
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description G-CSF, recombinant, expressed in E. coli, suitable for cell culture | description GM-CSF, from mouse, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture | description GM-CSF, Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, suitable for cell culture | description Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC) |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source human | biological source mouse |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - |
| assay >97% (SDS-PAGE) | assay ≥97% (SDS-PAGE) | assay ≥98% (SDS-PAGE) | assay ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC) |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized | form lyophilized |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
77-92-9
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?