Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1310,00 zł 1113,50 zł |
50 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3230,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1113,50 zł
Cena katalogowa1310,00 złZaoszczędź 15%Nazwa produktu
Granulocyte-Macrophage Colony-Stimulating Factor from mouse, GM-CSF, from mouse, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
biological source
mouse
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥97% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
potency
≤0.2 ng/mL EC50 (corresponds to ≥5 × 106 units/mg)
quality
endotoxin tested
mol wt
~15 kDa (125 amino acids including N-terminal methionine)
packaging
pkg of 5 and 50 μg
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤1 EU/mg
color
white
solubility
water: soluble, clear, colorless
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... CSF2(12981), Csf2(12981)
Biochem/physiol Actions
Physical form
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97% (SDS-PAGE) | assay ≥98% (SDS-PAGE) | assay ≥98% (SDS-PAGE) | assay >97% (SDS-PAGE) |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source human | biological source rat |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized | form lyophilized powder |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?