Przejdź do
G1025
Gibberellic acid potassium salt
BioReagent, suitable for plant cell culture, ~95%, ≥50% total GA3 basis
Synonim(y):
GA3, Gibberellin A3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
597,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H21KO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
384.46
MDL number:
UNSPSC Code:
10171502
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-749-6
NACRES:
NA.72
Assay:
~95%
597,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
~95%
composition
total GA3, ≥50%
technique(s)
cell culture | plant: suitable
application(s)
agriculture
SMILES string
[K].[H][C@@]12CC[C@]3(O)C[C@]1(CC3=C)[C@@H](C(O)=O)[C@]4([H])[C@@]5(C)[C@@H](O)C=C[C@@]24OC5=O
InChI
1S/C19H22O6.K.H/c1-9-7-17-8-18(9,24)5-3-10(17)19-6-4-11(20)16(2,15(23)25-19)13(19)12(17)14(21)22;;/h4,6,10-13,20,24H,1,3,5,7-8H2,2H3,(H,21,22);;/t10-,11+,12-,13-,16-,17+,18+,19-;;/m1../s1
InChI key
YGDRGPFCIWRNTK-DHDXTLTISA-N
Application
Gibberellin A3 (G1025, G7645) and A4 (G7276) may be used as supplements to plant growth media such as Murashige and Skoog media. The specific actions of A3 and A4 or combinations of Gebberellins should be determined in specific plant applications.
Biochem/physiol Actions
Gibberillic acids (GA) are important plant growth hormones that promote plant cell growth and elongation. Gebberillins promote rapid stem and root growth, induce mitotic division and initiate (break dormancy) and increase seed germination rates. The gibberellins are also involved in processes such as gravitropism, tensioning and floral display. Auxins influence the biosynthesis and signaling of GA. GA is involved in auxin-mediated primary root elongation by modulating auxin signaling and transport.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G76454888036575
description
BioReagent, suitable for plant cell culture, ~95%, ≥50% total GA3 basis
description
BioReagent, suitable for plant cell culture, ≥90% gibberellin A3 basis (of total gibberellins.)
description
90% gibberellin A3 basis (HPLC)
description
PESTANAL®, analytical standard
assay
~95%
assay
≥90% gibberellin A3 basis (of total gibberellins.)
assay
90% gibberellin A3 basis (HPLC)
assay
90-100% (HPLC)
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
-
product line
PESTANAL®
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
-
application(s)
agriculture
environmental
composition
total GA3, ≥50%
composition
-
composition
-
composition
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)