Merck
G7639
D-Glucosamine 2,3-disulfate disodium salt
Synonim(y):
2-Deoxy-2-sulfamino-D-glucopyranose 3-sulfate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H11NO11S2Na2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
383.26
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na].OCC1OC(O)C(NS(O)(=O)=O)C(OS(O)(=O)=O)C1O
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)