Merck
G7629
Sigma-Aldrich
Gum storax
Synonim(y):
Styrax
About This Item
Numer CAS:
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352201
Postać
viscous liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.59 (lit.)
gęstość
1.192 g/mL at 25 °C (lit.)
Działania biochem./fizjol.
Gum storax or storax balsam reduced the viability of human lymphocytes. It increased the level of sister chromatid exchange and lactate dehydrogenase, suggesting it is cytotoxic to lymphocytes.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Genotoxic and cytotoxic effects of storax in vitro.
Karadeniz B.
Toxicology and Industrial Health, DOI: 10-DOI: 10 (2011)