Merck
G7166
Sigma-Aldrich
D-Glucaro-δ-lactam potassium salt
solid, from microbial
Synonim(y):
(2R,3R,4S,5R)-3,4,5-Trihydroxy-6-oxo-2-piperidinecarboxylic acid potassium salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H9NO6
Masa cząsteczkowa:
191.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161501
Identyfikator substancji w PubChem:
pochodzenie biologiczne
microbial
Postać
solid
rozpuszczalność
water: soluble
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[K+].O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](NC(=O)[C@@H]1O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H9NO6.K/c8-2-1(6(12)13)7-5(11)4(10)3(2)9;/h1-4,8-10H,(H,7,11)(H,12,13);/q;+1/p-1/t1-,2-,3+,4-;/m1./s1
Klucz InChI
UMYRZBUKBVTAIM-GMTPAUIDSA-M
Zastosowanie
Inhibitor for bovine liver β-glucuronidase.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3