G6266
Guards for Sigma-Aldrich® pH electrodes
For 120 mm stem length
About This Item
Kod UNSPSC:
41115603
NACRES:
NB.79
Opis ogólny
Zdejmowana plastikowa osłona chroni szklaną bańkę przed uderzeniami podczas użytkowania.
Informacje prawne
SIGMA-ALDRICH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)