Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 vial | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 365,00 zł 346,75 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
MA.01
UNSPSC Code:
41100000
Material:
copper
Packaging:
vial of 100 grids
346,75 zł
Cena katalogowa365,00 złZaoszczędź 5%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
copper
description
Indexed grids with asymmetric center mark and rim mark for positive sample placement.
packaging
vial of 100 grids
diam.
grid size
200 mesh × 125 μm pitch
hole W
115 μm
open area size
84%
General description
Grid squares have consistent area for better statistical analysis.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| material copper | material copper | material nickel | material nickel |
| packaging vial of 100 grids | packaging vial of 100 grids | packaging vial of 100 grids | packaging vial of 100 grids |
| open area size 84% | open area size 55% | open area size 44% | open area size 55% |
| diam.
| diam.
| diam. 3.05 mm | diam. 3.05 mm |
| grid size 200 mesh × 125 μm pitch | grid size 200 mesh × 125 μm pitch | grid size 400 mesh × 62 μm pitch | grid size 300 mesh × 83 μm pitch |
| hole W 115 μm | hole W 95 μm | hole W 42 μm | hole W 63 μm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Grids for transmission electron microscopy
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?