Merck
G5901
Grids for transmission electron microscopy
grid size 200 mesh × 125 μm pitch, copper, open area size 55%, hole W 95 μm
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
NACRES:
MA.01
UNSPSC Code:
41100000
Material:
copper
Packaging:
vial of 100 grids
Pozwól nam pomóc
material
copper
description
Indexed grids with asymmetric center mark and rim mark for positive sample placement.
packaging
vial of 100 grids
diam.
grid size
200 mesh × 125 μm pitch
hole W
95 μm
open area size
55%
General description
Grid squares have consistent area for better statistical analysis.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
G5901-1VL04061838207159