Merck
G5643
6-O-β-D-Galactopyranosyl-D-galactose
≥95%
Synonim(y):
β-D-Gal-(1→6)-D-Gal
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H22O11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
342.30
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95%
storage temp.
−20°C
SMILES string
OCC1OC(OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O)C(O)C(O)C1O
Application
Useful for binding studies of immunoglobulins specific for β-D-(1→6)-linked D-galactopyranans.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Glaudemans, C.P.J., et al.
Carbohydrate Research, 40, 129-129 (1974)
The binding of 5-(dimethylamino)-1-naphthalenesulfonyl (dansyl) derivatives of d-galactose saccharides to several immunoglobulins capable of binding beta-(1 leads to 6)-linked D-galactopyranans.
A K Bhattacharjee et al.
Carbohydrate research, 67(2), 536-540 (1978-12-01)