Przejdź do
G5529
L-Glutamic acid γ-(2,2,2-trichloroethyl) ester
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H10Cl3NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
278.52
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
assay
>99% (TLC)
SMILES string
NC(CCC(=O)OCC(Cl)(Cl)Cl)C(O)=O
InChI
1S/C7H10Cl3NO4/c8-7(9,10)3-15-5(12)2-1-4(11)6(13)14/h4H,1-3,11H2,(H,13,14)
InChI key
ZKAVMZAGITUCAX-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)