Merck
G4894
Sigma-Aldrich
Glycine-7-amido-4-methylcoumarin hydrobromide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H12N2O3 · HBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
313.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352204
Identyfikator substancji w PubChem:
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Br.CC1=CC(=O)Oc2cc(NC(=O)CN)ccc12
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3