Merck
G4384
Sigma-Aldrich
Gly-Gly-Ile
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H19N3O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
245.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)CNC(=O)CN)C(O)=O
InChI
1S/C10H19N3O4/c1-3-6(2)9(10(16)17)13-8(15)5-12-7(14)4-11/h6,9H,3-5,11H2,1-2H3,(H,12,14)(H,13,15)(H,16,17)/t6-,9-/m0/s1
Klucz InChI
XMPXVJIDADUOQB-RCOVLWMOSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Florian Rohm et al.
Molecular nutrition & food research, 63(5), e1801094-e1801094 (2018-12-07)
Peptide transporter 1 (PEPT1) function is well understood, yet little is known about its contribution toward the absorption of dietary amino acids in the form of di- and tripeptides. In the present human study, changes in plasma concentrations of a