Informacje o tej pozycji
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen ≥58 kDa
species reactivity
human, mouse
concentration
1.5 mg/mL
technique(s)
indirect immunofluorescence: 10-20 μg/mL using C2C12 cells, western blot: 1-2 μg/mL using C2C12 cell lysate and HepG2 cell lysate
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... SLC2A4(6517)
mouse ... Slc2a4(20528)
rat ... Slc2a4(25139)
Application
Western Blotting (1 paper)
Physical form
Disclaimer
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Instructions