About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H27N3O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
393.43
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥98% (TLC)
Formularz
powder
kolor
white
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(C)C(NC(=O)C(N)CCC(O)=O)C(=O)NC(Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C19H27N3O6/c1-11(2)16(22-17(25)13(20)8-9-15(23)24)18(26)21-14(19(27)28)10-12-6-4-3-5-7-12/h3-7,11,13-14,16H,8-10,20H2,1-2H3,(H,21,26)(H,22,25)(H,23,24)(H,27,28)
Klucz InChI
FVGOGEGGQLNZGH-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
P Bohley et al.
Biomedica biochimica acta, 50(4-6), 343-346 (1991-01-01)
Cellular proteins may be designated to fast degradation by their N-terminal amino acids, and especially a N-terminal arginine residue should have an extremely destabilizing effect on cytosol proteins. We investigated the post-translational arginylation of cytosol proteins and especially of ornithine