Przejdź do
SML0176
Z36
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(Z)-5-Fluoro-1-(3′-dimethylamino)propyl-3-[(5′-methoxyindol-3-ylidene)methyl]-indolin-2-one, 1-[3-(dimethylamino)propyl]-5-fluoro-1,3-dihydro-3-[(5-methoxy-1H-indol-3-yl)methylene]-2H-Indol-2-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
631,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H24FN3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
393.45
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
631,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
light yellow to dark yellow
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1ccc2[nH]cc(\C=C3/C(=O)N(CCCN(C)C)c4ccc(F)cc34)c2c1
InChI
1S/C23H24FN3O2/c1-26(2)9-4-10-27-22-8-5-16(24)12-19(22)20(23(27)28)11-15-14-25-21-7-6-17(29-3)13-18(15)21/h5-8,11-14,25H,4,9-10H2,1-3H3/b20-11-
InChI key
CQNOITUXWKRVMB-JAIQZWGSSA-N
Application
Z36 may be used to study cell signaling that results in autophagy.
Biochem/physiol Actions
Bcl-XL inhibitor that induces autophagic cell death independent of apoptosis
Z36 inhibits cell proliferation and induces death in HeLa cells. The cell death induced is via autophagy and autophagic flux.[1]
Z36 is a Bcl-XL inhibitor that induces autophagic cell death independent of apoptosis which distinguishes it from other Bcl-XL and Bcl-2 inhibitors that induce cancer cell death mainly through apoptosis. Z36 binds to the BH3 binding groove of BCL-XL where it is thought to induce autophagy through blocking the interaction between Bcl-XL/Bcl2 and Beclin 1.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0248G1918SML1679
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97%
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
light yellow to dark yellow
color
white to beige
color
-
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)