Przejdź do
G1135
L-Glutamic acid γ-(4-nitroanilide)
≥98% (HPLC), γ-glutamyl transpeptidase substrate, powder
Synonim(y):
L-γ-Glutamyl-p-nitroanilide, L-Glutamic acid 5-(4-nitroanilide)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
435,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1750,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C11H13N3O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
285.25
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
230-748-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2818758
435,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
L-Glutamic acid γ-(4-nitroanilide), γ-glutamyl transpeptidase substrate
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
formic acid: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N[C@@H](CCC(=O)Nc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C11H13N3O5/c12-9(11(16)17)5-6-10(15)13-7-1-3-8(4-2-7)14(18)19/h1-4,9H,5-6,12H2,(H,13,15)(H,16,17)/t9-/m0/s1
InChI key
WMZTYIRRBCGARG-VIFPVBQESA-N
General description
Substrate for γ-glutamyl transpeptidase
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G613349525G2505
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99.0% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
solubility
formic acid: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
solubility
water: 5 mg/mL, clear, yellow
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear, yellow-green
solubility
methanol with 1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)