Merck
G0921
Sigma-Aldrich
6′-Guanidinonaltrindole ditrifluoroacetate dihydrate
≥97.5% (HPLC), solid
Synonim(y):
6′-GNTI, [(4bS,8R,8aS,14bR)-7-(Cyclopropylmethyl)-5,6,7,8,8a,9,14,14b-octahydro-1,8a-dihydroxy-4,8-methanobenzofuro[2,3-a]pyrido[4,3-b]carbazol-12-yl]-guanidine ditrifluoroacetate dihydrate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H29N5O3 · 2CF3CO2H · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
735.63
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Próba
≥97.5% (HPLC)
Formularz
solid
warunki przechowywania
desiccated
under inert gas
kolor
pink to tan
rozpuszczalność
H2O: >20 mg/mL
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O.O.OC(=O)C(F)(F)F.OC(=O)C(F)(F)F.NC(=N)Nc1ccc2c3C[C@@]4(O)[C@H]5Cc6ccc(O)c7OC(c3[nH]c2c1)[C@]4(CCN5CC8CC8)c67
Działania biochem./fizjol.
6′-GNTI is a selective agonist of κ/δ opioid receptor heterodimers in the spinal cord and has the unique property of selectively activating only opioid receptor heterodimers and not homomers. 6′-GNT functions as an analgesic demonstrating that opioid receptor heterodimers are functionally relevant in vivo.
Przestroga
Air-sensitive
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)