Merck
F9882
SAFC
Undecaprenol
~95%
Synonim(y):
Prenol C55
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C55H90O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
767.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Próba
~95%
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CO