Merck
F9761
1-Fluoro-1-deoxy-D-fructose
~98% (TLC)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H11FO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.15
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
~98% (TLC)
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C6H11FO5/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h4-6,8,10-12H,1-2H2
InChI key
RSKQTWRWSVXAHS-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)