Merck
F9641
Sigma-Aldrich
3-Fucosyllactose
from human milk, ≥95% (HPAE/PAD)
Synonim(y):
α-L-Fuc-(1→3)-[β-D-Gal-(1→4)]-D-Glc, 3-FL
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H32O15
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
488.44
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
pochodzenie biologiczne
human milk
Próba
≥95% (HPAE/PAD)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[C@@H]1OC(O[C@@H]2[C@@H](O)C(O)O[C@H](CO)[C@H]2O[C@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
Powiązanie
Terminal Glc analog of Lewis-X trisaccharide.