Informacje o tej pozycji
EC Number:
221-806-0
UNSPSC Code:
12352200
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócdrug control
USDEA Schedule IV
Biochem/physiol Actions
Neurotoxic on prolonged administration or at high dosage; releases serotonin from axon terminals by a nonexocytotic mechanism; anorectic
Other Notes
Active isomer
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?