Nazwa produktu
Anti-Flotillin 1-CY3 antibody produced in rabbit, 1.0-3.0 mg/mL, affinity isolated antibody
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse, rat
concentration
1.0-3.0 mg/mL
technique(s)
direct immunofluorescence: 2-5 μg/mL using human HEK-293T or HeLa cells
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... FLOT1(10211)
mouse ... Flot1(14251)
rat ... Flot1(64665)
Application
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
General description
Immunogen
Physical form
Legal Information
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Instructions