Merck
F8258
2-Fluoro-6-nitrotoluene
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
EC Number:
212-203-3
UNSPSC Code:
12352200
Pozwól nam pomóc
density
1.28 g/mL at 25 °C (lit.)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)