Key Documents
F7804
Fascaplysin chloride hydrate
≥98% (HPLC), solid
Synonim(y):
12,13-Dihydro-13-oxopyrido[1,2-a:3,4-b′]diindol-5-ium chloride, Fascaplysine hydrate
About This Item
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
solid
kolor
brick red
rozpuszczalność
H2O: <2 mg/mL
DMSO: ~20 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Cl-].[H]O[H].O=C1c2ccccc2-[n+]3ccc4c([nH]c5ccccc45)c13
InChI
1S/C18H10N2O.ClH.H2O/c21-18-13-6-2-4-8-15(13)20-10-9-12-11-5-1-3-7-14(11)19-16(12)17(18)20;;/h1-10H;1H;1H2
Klucz InChI
WPIOPGXRERNYSI-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3