Merck
F6551
Flucybene
≥95% (NMR), solid
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H6F6N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
280.17
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95% (NMR)
form
solid
SMILES string
FC(F)(F)C1(C2CCC(C2)C1(C#N)C#N)C(F)(F)F
Biochem/physiol Actions
A potent non-competitive GABA antagonist in mammals, molluscs and insects; convulsant.
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)