Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H23ClN2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
342.86
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥97% (TLC)
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
Vinca erecta
assay
≥97% (TLC)
form
solid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Cl-].C\C=C1\C[N@+]2(C)CC[C@@]34[C@@H]2C[C@@H]1C(C=O)=C3Nc5ccccc45
InChI
1S/C20H22N2O.ClH/c1-3-13-11-22(2)9-8-20-16-6-4-5-7-17(16)21-19(20)15(12-23)14(13)10-18(20)22;/h3-7,12,14,18H,8-11H2,1-2H3;1H/b13-3-;/t14-,18-,20+,22-;/m0./s1
InChI key
CSLYOMBKQNZAED-CQLNDTFASA-N
Biochem/physiol Actions
Short-acting selective sympathetic ganglioblocker with weak antagonist activity on the nicotinic receptor at the neuromuscular junction; hypotensive.
Disclaimer
Protect from light.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| F6301-20MG | 04061832082097 |