Merck
F6147
Fluoranthene-3-14C
~95% (Radiochemical Purity), methanol solution
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.25
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
~95% (Radiochemical Purity)
form
methanol solution
extent of labeling
40-60 mCi per mmol
mass shift
M+2
storage temp.
2-8°C
SMILES string
c1ccc-2c(c1)-c3cccc4[14cH]ccc-2c34
Packaging
Sealed ampule
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)