Informacje o tej pozycji
EC Number:
200-662-2
UNSPSC Code:
12352200
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócstorage temp.
room temp
Application
For detection of primary amino acids and amines, peptides, and proteins.
Other Notes
0.05% Fluorescamine in acetone
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
1.4 °F - closed cup
flash_point_c
-17 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?