Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 test | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2330,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2330,00 zł
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
FITC conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
W6/32, monoclonal
form
buffered aqueous solution
species reactivity
monkey, human
technique(s)
direct immunofluorescence: 1:10 using acetone-fixed human tonsil frozen sections., flow cytometry: 10 μL using 1 × 106 cells
isotype
IgG2a
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... HLA-A(3105), HLA-B(3106), HLA-C(3107)
General description
The previously assigned protein identifier P01892 has been merged into P04439. Full details can be found on the UniProt database.
Immunogen
Application
- flow cytometric analysis
- immunoprecipitation
- complement mediated cytotoxicity
- immunocytochemistry
Biochem/physiol Actions
4th Workshop: code no. P1
5th Workshop: code nos. BP166, BP288, BP407, B 005
Physical form
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| clone W6/32, monoclonal | clone W6/32, monoclonal | clone MEM-81, monoclonal | clone W6/32, monoclonal |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin |
| conjugate FITC conjugate | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| Gene Information human ... HLA-A(3105), HLA-B(3106), HLA-C(3107) | Gene Information human ... HLA-A(3105), HLA-B(3106), HLA-C(3107) | Gene Information human ... HLA-A(3105), HLA-B(3106), HLA-C(3107) | Gene Information human ... HLA-A(3105), HLA-B(3106), HLA-C(3107) |
| species reactivity monkey, human | species reactivity monkey, human | species reactivity human | species reactivity human |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Protokoły
Zapoznaj się z naszym przewodnikiem po cytometrii przepływowej, aby odkryć podstawy cytometrii przepływowej, tradycyjne komponenty cytometru przepływowego, kluczowe etapy protokołu cytometrii przepływowej i odpowiednie kontrole.
Explore our flow cytometry guide to uncover flow cytometry basics, traditional flow cytometer components, key flow cytometry protocol steps, and proper controls.
Learn key steps in flow cytometry protocols to make your next flow cytometry experiment run with ease.
Produkty
Końcówki do wyboru barwników do cytometrii przepływowej dopasowują fluorofory do konfiguracji cytometru przepływowego, zwiększając wydajność panelu.
Troubleshooting guide offers solutions for common flow cytometry problems, ensuring improved analysis performance.
Flow cytometry dye selection tips match fluorophores to flow cytometer configurations, enhancing panel performance.
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| F5662-100TST | 04061833620274 |