Merck
F5027
Monoklonalny anty-IgD-FITC
clone HJ9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Monoclonal Anti-Human IgD
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
FITC conjugate
Clone:
HJ9, monoclonal
Application:
FACS
Citations:
2
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
conjugate
FITC conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
secondary antibodies
clone
HJ9, monoclonal
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
technique(s)
flow cytometry: 10 μL using 1 × 106 cells
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... IGHD(3495)
Immunogen
ludzka IgD
Application
Monoklonalne przeciwciało Anti-IgD-FITC jest odpowiednie do cytometrii przepływowej w stężeniu 10 μl przy użyciu 1×106 komórek.
Biochem/physiol Actions
IgD jest głównym izotypem receptora antygenu współeksprymowanym z IgM na powierzchni ludzkich obwodowych komórek B. Jest on związany z wczesną odpowiedzią przeciwciał. Zajmuje około 0,25% całkowitej ilości immunoglobulin. W surowicy wykazano, że katabolizm IgD jest zmniejszony przy wysokich stężeniach. Cząsteczka IgD składa się z długiego regionu "zawiasowego" (między Fab i Fc), w tym trzech domen regionu stałego. Sprawia to, że cząsteczka jest bardzo podatna na degradację proteolityczną z wytworzeniem fragmentów Fab i Fc. Pomaga to również utrzymać elastyczność cząsteczki, która zwiększa zdolność wiązania antygenu. IgD jest silnym induktorem czynnika martwicy nowotworów (TNF), Interlukin 1β (IL1β) i Interlukin IL1RN (IL1RN). Przyspiesza również uwalnianie IL6, IL10 z komórek jednojądrzastych krwi obwodowej. Jej podwyższony poziom w surowicy powoduje hiper-IgD i zespół okresowej gorączki (HIDS).
Rozpoznaje łańcuch delta ludzkiej IgD i nie reaguje z łańcuchami ciężkimi ludzkich IgG1, IgG2, IgG3, IgG4, IgM, IgA ani łańcuchami lekkimi kappa i lambda.
Physical form
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 1% albuminy surowicy bydlęcej i 15 mM azydku sodu.
Preparation Note
Przygotowany przez sprzężenie z izomerem I izotiocyjanianu fluoresceiny (FITC). Ten zielony barwnik jest efektywnie wzbudzany przy 495 nm i emitowany przy 525 nm.
Other Notes
IgD ulega ekspresji na obwodowych komórkach B i jest stosowana jako marker komórek pan-B.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Immunoglobulin D: properties, measurement, and clinical relevance.
A O Vladutiu
Clinical and diagnostic laboratory immunology, 7(2), 131-140 (2000-03-07)
J P Drenth et al.
Immunology, 88(3), 355-362 (1996-07-01)
Immunoglobulin D (IgD) is normally present in only low concentrations in serum. In the hyper-IgD and periodic fever syndrome (HIDS), however, serum levels exceed 140 mg/l. This syndrome is further characterized by recurrent inflammatory febrile attacks together with an acute
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
F5027-50TST04061826590904
F5027-100TST04061833291733