Merck
F4521
Sigma-Aldrich
Fluorescein di-(β-D-glucopyranoside)
≥90%
Synonim(y):
FDGlu
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H32O15
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
656.59
Beilstein:
7455945
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352204
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥90%
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc3c(Oc4cc(O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)ccc4C36OC(=O)c7ccccc67)c2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C32H32O15/c33-11-21-23(35)25(37)27(39)30(45-21)42-13-5-7-17-19(9-13)44-20-10-14(43-31-28(40)26(38)24(36)22(12-34)46-31)6-8-18(20)32(17)16-4-2-1-3-15(16)29(41)47-32/h1-10,21-28,30-31,33-40H,11-12H2/t21-,22-,23-,24-,25+,26+,27-,28-,30-,31-/m1/s1
Klucz InChI
ZTOBILYWTYHOJB-LWXMCBIJSA-N
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3