Merck
F3001
5-Fluoro-α-methyltryptamine hydrochloride
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C11H13N2F · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.69
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.CC(N)Cc1c[nH]c2ccc(F)cc12
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)