Merck
F2768
Fast Red TR Salt hemi(zinc chloride) salt
practical grade
Synonim(y):
4-Chloro-2-methylbenzenediazonium salt, Azoic Diazo No. 11
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6Cl2N2 · 0.5 ZnCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
257.19
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12171500
Colour Index Number:
37085
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
practical grade
composition
Dye content, ~15%
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Cl-].[Cl-].Cl[Zn]Cl.Cc1cc(Cl)ccc1[N+]#N.Cc2cc(Cl)ccc2[N+]#N
InChI
1S/2C7H6ClN2.4ClH.Zn/c2*1-5-4-6(8)2-3-7(5)10-9;;;;;/h2*2-4H,1H3;4*1H;/q2*+1;;;;;+2/p-4
InChI key
RIIVFDKBXXMYRL-UHFFFAOYSA-J
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Thaqif El Khassawna et al.
Histochemistry and cell biology, 144(5), 491-507 (2015-07-27)
Bone loss is a symptom related to disease and age, which reflects on bone cells and ECM. Discrepant regulation affects cell proliferation and ECM localization. Rat model of osteoporosis (OVX) was investigated against control rats (Sham) at young and old