Kluczowe dokumenty
F2385
Sigma-Aldrich
N-Formyl-Met-Leu-Phe-Lys acetate salt
≥90% (HPLC)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H43N5O6S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
565.73
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Próba
≥90% (HPLC)
temp. przechowywania
−20°C
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Further studies on the structural requirements for synthetic peptide chemoattractants.
R J Freer et al.
Biochemistry, 19(11), 2404-2410 (1980-05-27)