Merck
F1625
Fast Red Violet LB Salt
Practical grade
Synonim(y):
5-Chloro-4-benzamido-2-methylbenzenediazonium chloride hemi(zinc chloride) salt
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C14H11Cl2N3O · ½ZnCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
376.31
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
composition
Dye content, ~20%
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Cl-].Cc1cc(NC(=O)c2ccccc2)c(Cl)cc1[N+]#N
InChI
1S/C14H10ClN3O.ClH/c1-9-7-13(11(15)8-12(9)18-16)17-14(19)10-5-3-2-4-6-10;/h2-8H,1H3;1H
InChI key
SARKXLKWFKNUMR-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)