Merck
F1508
N-Fmoc-O-t-Butyl-L-threonine
Synonim(y):
Fmoc-Thr(tBu)-OH, Fmoc-O-tert-butyl-L-threonine
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H27NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
397.46
EC Number:
276-261-1
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4581133
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@@H](OC(C)(C)C)[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C23H27NO5/c1-14(29-23(2,3)4)20(21(25)26)24-22(27)28-13-19-17-11-7-5-9-15(17)16-10-6-8-12-18(16)19/h5-12,14,19-20H,13H2,1-4H3,(H,24,27)(H,25,26)/t14-,20+/m1/s1
InChI key
LZOLWEQBVPVDPR-VLIAUNLRSA-N
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)