Informacje o tej pozycji
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen 45 kDa
species reactivity
human
concentration
~1 mg/mL
technique(s)
immunoprecipitation (IP): 2-4 μg using HEK 293T cell lysates, indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using paraformaldehyde-fixed HEK 293T cells, western blot: 0.5-1 μg/mL using K562 cell lysates
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... FEN1(2237)
mouse ... Fen1(14156)
rat ... Fen1(84490)
General description
Immunogen
Physical form
Disclaimer
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Instructions