Kluczowe dokumenty
F0627
Sigma-Aldrich
D-Fructose 1,6-bisphosphate barium salt
practical grade, 70-80%, amorphous powder
Synonim(y):
D(+)Fructofuranose 1,6-diphosphate, Harden-Young ester, Hexose diphosphate
About This Item
Wzór liniowy:
C6H12O12P2Ba
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
475.43
Kod UNSPSC:
12352200
klasa czystości
practical grade
Próba
70-80%
Formularz
amorphous powder
Uwaga dotycząca przygotowania
Prepared by a modification of the procedure of Neuberg, C., J. Am. Chem. Soc., 64, 2722 (1942).
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)