Merck
F0509
Fmoc-Phe-OH
Synonim(y):
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-phenylalanine, Fmoc-L-phenylalanine
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H21NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
387.43
EC Number:
252-661-1
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3597808
Pozwól nam pomóc
mp
180-187 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C24H21NO4/c26-23(27)22(14-16-8-2-1-3-9-16)25-24(28)29-15-21-19-12-6-4-10-17(19)18-11-5-7-13-20(18)21/h1-13,21-22H,14-15H2,(H,25,28)(H,26,27)/t22-/m0/s1
InChI key
SJVFAHZPLIXNDH-QFIPXVFZSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)