F0502
D-Fructose 1,6-bisphosphate dicalcium salt
practical grade, ~70%
Synonim(y):
D(+)Fructofuranose 1,6-diphosphate, Harden-Young ester, Hexose diphosphate
About This Item
klasa czystości
practical grade
Próba
~70%
Postać
solid
ciąg SMILES
[Ca].OC(COP(O)(O)=O)C(O)C(O)C(=O)COP(O)(O)=O
InChI
1S/C6H14O12P2.Ca.2H/c7-3(1-17-19(11,12)13)5(9)6(10)4(8)2-18-20(14,15)16;;;/h3,5-7,9-10H,1-2H2,(H2,11,12,13)(H2,14,15,16);;;
Klucz InChI
KJZXQSWXBTUHIN-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3