Key Documents
F0176
Anti-FLI-1 antibody produced in sheep
fractionated antiserum, buffered aqueous solution
About This Item
pochodzenie biologiczne
sheep
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
fractionated antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 52 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
western blot: suitable using whole extracts from mouse erythroleukemia cell lines, DP16-1 and CB7 and human T-cell line.
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... FLI1(2313)
mouse ... Fli1(14247)
Immunogen
Zastosowanie