Przejdź do
F2543
D-(−)-Fructose
≥99% (HPLC), BioXtra
D-(−)-Fructose
Synonim(y):
D-Levulose, Fruit sugar
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
284,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
642,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1100,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.16
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-333-3
Beilstein/REAXYS Number:
1239004
MDL number:
284,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
corn
Quality Segment
product line
BioXtra
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
<0.0005% Phosphorus (P), <0.05% glucose (enzymatic), <0.1% Insoluble matter
ign. residue
<0.1%
color
colorless
useful pH range
5.0-7.0 (25 °C, 18 g/L)
mp
119-122 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): <0.05%, sulfate (SO42-): <0.05%
cation traces
Al: <0.0005%, Ca: <0.0005%, Cu: <0.0005%, Fe: <0.0005%, K: <0.005%, Mg: <0.0005%, NH4+: <0.05%, Na: <0.005%, Pb: <0.001%, Zn: <0.0005%
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)CO
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5-,6-/m1/s1
InChI key
BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
General description
D-(−)-Fructose is a C6-sugar.
Application
<ul>
<li><strong>Intracellular metabolomics and microRNAomics unveil new insight into the regulatory network for potential biocontrol mechanism of stress-tolerant Tricho-fusants interacting with phytopathogen Sclerotium rolfsii Sacc.</strong>: Explores the intracellular metabolomic and microRNAomic responses in Tricho-fusants, with D-(-)-Fructose identified as a key metabolite in stress tolerance and biocontrol mechanisms (Hirpara Gajera, 2023).</li>
<li><strong>Enzyme-based amperometric biosensors: 60 years later … Quo Vadis </strong>: Reviews advancements in enzyme-based biosensors over the past six decades, including the use of D-(-)-Fructose in the development of new biosensing technologies for clinical and environmental applications (Bollella, 2022).</li>
</ul>
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
F0127F35101.05323
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
-
biological source
corn
biological source
corn
biological source
corn
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
water: 790 g/L at 20 °C
solubility
790 g/L at 20 °C
solubility
790 g/L (OECD Test Guideline 105)
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(−)-Fructose
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review