Przejdź do
ET0300
E-TOXATE Kit
sufficient for 100 assays
Synonim(y):
Endotoxin detection kit
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12352202
Usage:
sufficient for 100 assays
Storage temp.:
−20°C
usage
sufficient for 100 assays
Quality Segment
storage temp.
−20°C
Application
E-TOXATE Kit has been used in the semiquantitative determination of endotoxin levels in 0.1 % (w/v) dispersions of polyelectrolyte nanoparticle construct (NPs) and 0.1 % (w/v) polymer solutions.
Legal Information
E-Toxate is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ET0100ET0200APPA014
usage
sufficient for 100 assays
usage
sufficient for 50 assays
usage
sufficient for 20 assays
usage
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under E-TOXATE Kit
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki & Cennik
  • E-Toxate Endotoxin standard, for endotoxin quantitation 1 mL/vial
    Karta charakterystyki
  • E-Toxate reagent from Limulus polyphemus, sufficient for 20 tests 5 vial(s)
    Karta charakterystyki
  • E-Toxate Water, endotoxin, free 5 x 30
    Karta charakterystyki
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)